Läs mer
MP Biomedicals™ Oleoylkoenzym A Dikaliumsalt
Produktkod. 11394099 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394099 1 mg 1mg
11304109 5 mg 5mg
11314109 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394099 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0210090401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    736.00 SEK
    701.06 SEK / 1mg
    Save 34.94 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Oleoylkoenzym A (Oleoyl-CoA) kan användas för att studera specificiteten och kinetiken hos enzymer såsom acyl-koenzym A:kolesterolacyltransferas 1 (ACAT1) involverat i långkedjig fettsyrakolesterolförestring.
  • Coenzym A fungerar som en acylgruppsbärare, acetyl-CoA
  • Coenzym A fungerar som en acylgruppsbärare, acetyl-CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Innehåll och lagring -20 °C
Form Pulver
Kvantitet 1 mg
Molekylvikt (g/mol) 1031.986
Produkttyp Biokemikalier
Renhet eller kvalitetsklass ≥90 %
Om inte annat anges är ™MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.