Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Oleoyl-L-alfa-lysofosfatidinsyranatriumsalt
Beskrivning
Det är en endogen agonist för LPA1- och LPA2-receptorer. LPA inducerar inte angiogenes, men har effekter på endotelcellernas fysiologi som liknar de för sfingosin 1-fosfat. Inducerar cellmigrering av cancerceller och icke-cancerceller. LPA har också beskrivits för att potentiera acetylkloinreceptorströmmar genom G-protein-medierad aktivering av Ca2+-beroende/oberoende proteinkinas C.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 mg |
| Beskrivning | Vitt till benvitt |
| Innehåll och lagring | -30 °C till -10 °C |
| Formel vikt | 458.5 |
| Känslighet | Luft- och ljuskänslig, hygroskopisk |
| Löslighet | Löslig i vatten upp till 5mg/ml med ultraljudsbehandling |
| Produkttyp | Oleoyl-L-alfa-lysofosfatidinsyranatriumsalt |
| Form | Vaxartad fast substans eller pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.