Läs mer
Oleoyl-L-carnitine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oleoyl-L-carnitine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/b13-12-/t23-/m1/s1 |
| Formel vikt | 425.3505 |
| Procent renhet | >95% |