Läs mer
Oleoylethanolamide, MedChemExpress
Produktkod. 16446847
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16446847 5 mg
16404148 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16446847 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107542
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Oleoylethanolamide is a high affinity endogenous PPAR-α agonist, which plays an important role in the treatment of obesity and arteriosclerosis.
Oleoylethanolamide is a high affinity endogenous PPAR-α agonist, which plays an important role in the treatment of obesity and arteriosclerosis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleoylethanolamide
Fysisk form Solid
CAS 111-58-0
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H39NO2
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym N-Oleoylethanolamide Oleamide MEA Oleic acid monoethanolamide
Löslighetsinformation DMSO : 20.83 mg/mL (63.99 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(NCCO)=O
Molekylvikt (g/mol) 325.53
Formel vikt 325.53