Läs mer
Oleoylethanolamide, MedChemExpress
Produktkod. p-200096256
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Produktkod. 16446847
Brand: Medchem Express HY107542
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Oleoylethanolamide is a high affinity endogenous PPAR-α agonist, which plays an important role in the treatment of obesity and arteriosclerosis.
Oleoylethanolamide is a high affinity endogenous PPAR-α agonist, which plays an important role in the treatment of obesity and arteriosclerosis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleoylethanolamide
Fysisk form Solid
CAS 111-58-0
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H39NO2
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym N-Oleoylethanolamide Oleamide MEA Oleic acid monoethanolamide
Löslighetsinformation DMSO : 20.83 mg/mL (63.99 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(NCCO)=O
Molekylvikt (g/mol) 325.53
Formel vikt 325.53
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.