missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Olesoxime, MedChemExpress

Produktkod. 16498767
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498767 5 mg
16496168 10 mg
16472307 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16498767 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14796

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Olesoxime (TRO 19622) is a mitochondrial-targeted neuroprotective compound with mean EC50 value for increasing cell survival is 3.2±0.2 μM.

Olesoxime (TRO 19622) is a mitochondrial-targeted neuroprotective compound with mean EC50 value for increasing cell survival is 3.2±0.2 μM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Olesoxime
Fysisk form Solid
CAS 22033-87-0
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H45NO
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym TRO 19622 NSC 21311
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (125.11 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]12C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4([C@]([H])(C)CCCC(C)C)[H])=CC(CC1)=NO
Molekylvikt (g/mol) 399.65
Formel vikt 399.65
Procent renhet 98.64%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.