missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
STEMCELL Technologies Oleuropein
Beskrivning
- Oleuropein is the primary phenolic compound found in olives and olive oil, and it exhibits antioxidant, anti-inflammatory, and anti-cancer properties (Sun et al.)
- Decreases adipocyte differentiation and increases osteoblast differentiation in mesenchymal stem cells (Santiago-Mora et al.)
- Inhibits proliferation and induces apoptosis in MCF-7 human breast cancer cells (Han et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 32619-42-4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C25H32O13 |
| Renhet | ≥98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?