Läs mer
Oleuropein (>75%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oleuropein |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32O13/c1-3-13-14(9-19(29)35-7-6-12-4-5-16(27)17(28)8-12)15(23(33)34-2)11-36-24(13)38-25-22(32)21(31)20(30)18(10-26)37-25/h3-5,8,11,14,18,20-22,24-28,30-32H,6-7,9-10H2,1-2H3/b13-3+/t14-,18+,20+,21-,22+,24-,25-/m0/s1 |
| Formel vikt | 540.1843 |