missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Oleuropein Aglycone, TRC

Produktkod. 30133055
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133055 100 mg
30138314 50 mg
30005396 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133055 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO532945100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 31773-95-2
Molekylformel C19H22O8
Molekylvikt (g/mol) 378.37
Synonym (2R,3E,4S)-3-Ethylidene-3,4-dihydro-2-hydroxy-5-(methoxycarbonyl)-2H-pyran-4-acetic Acid 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl Ester, [2R-(2α,3E,4β)]-3-Ethylidene-3,4-dihydro-2-hydroxy-5-(methoxycarbonyl)-2H-pyran-4-acetic Acid 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl Ester, 5-Carboxy-3-ethylidene-3,4-dihydro-2-hydroxy-2H-pyran-4-acetic Acid 4-(3,4-Dihydroxyphenethyl) 5-Methyl Ester, 3,4-DHPEA-EA, Oleoeuropein Aglycone, Oleoeuropeine Aglycone, Oleuropein Aglycon, Oleuropeine Aglycone
IUPAC-namn methyl (4S,5E,6R)-4-[2-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethoxy]-2-oxoethyl]-5-ethylidene-6-hydroxy-4H-pyran-3-carboxylate
LEDER O=C(OCCC1=CC=C(O)C(O)=C1)C[C@H]2/C([C@H](O)OC=C2C(OC)=O)=C\C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Oleuropein Aglycone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22O8/c1-3-12-13(14(18(23)25-2)10-27-19(12)24)9-17(22)26-7-6-11-4-5-15(20)16(21)8-11/h3-5,8,10,13,19-21,24H,6-7,9H2,1-2H3/b12-3+/t13-,19+/m0/s1
Formel vikt 378.1315
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.