Läs mer
Oleyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oleyl Acetate |
| CAS | 693-80-1 |
| Molekylformel | C20H38O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-20(2)21/h10-11H,3-9,12-19H2,1-2H3/b11-10- |
| LEDER | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(Z)-octadec-9-enyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.51 |
| Formel vikt | 310.2872 |