Läs mer
Oleylalkohol, 99+%
Produktkod. 15486277
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486277 1 g 1g
15496277 5 g 5g
15406287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15486277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33475.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 143-28-2 | C18H36O | 268,49 g/mol
Oleylalkohol används för att mjukgöra och smörja textiltyger, vid tillverkning av kolpapper, stencilpapper och tryckfärger. Det kan appliceras i kosmetiska produkter, nämligen hudkrämer, lotioner som förtjockningsmedel, och i hårbalsam och hårbeläggningsschampon. Det används som ett antiskummedel och skärsmörjmedel, som prekursor för framställning av dess svavelsyraesterderivat, som används i tvätt- och vätmedel. Det spelar en viktig roll i olika formuleringar för läkemedelstillförsel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Oleylalkohol används för uppmjukning och smörjning av textiltyger, vid tillverkning av kolpapper, stencilpapper och tryckfärger. Det kan appliceras i kosmetiska produkter, nämligen hudkrämer, lotioner som förtjockningsmedel, och i hårbalsam och hårbeläggningsschampon. Det används som ett antiskummedel och skärsmörjmedel, som prekursor för framställning av dess svavelsyraesterderivat, som används i tvätt- och vätmedel. Det spelar en viktig roll i olika formuleringar för läkemedelstillförsel.
Löslighet
Blandbar med alkohol och eter. Något blandbar med koltetraklorid. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-28-2
Molekylformel C18H36O
Molekylvikt (g/mol) 268.49
MDL-nummer MFCD00002993
InChI-nyckel ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Synonym oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
PubChem CID 5284499
ChEBI CHEBI:73504
IUPAC-namn (Z)-oktadec-9-en-1-ol
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleyl alcohol
Smältpunkt ∼6°C
Densitet 0.849
Kokpunkt 206°C to 207°C (13 mmHg)
Flampunkt 180°C (356°F)
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 1 g
Beilstein 1723962
Löslighetsinformation Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formel vikt 268.48
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.