Läs mer
Oleylalkohol, ca. 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11489291 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489291 500 mg 500mg
11499291 1 g 1g
11409301 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489291 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215599690
Kemiska identifierare
CAS 143-28-2
Molekylformel C18H36O
Molekylvikt (g/mol) 268.49
MDL-nummer MFCD00002993
InChI-nyckel ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Synonym oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
PubChem CID 5284499
ChEBI CHEBI:73504
IUPAC-namn (9Z)-oktadec-9-en-1-ol
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleyl Alcohol
Färg Färglös
Densitet 0.85g/mL
Analysprocentintervall Approx. 99%
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 268.49
Fysisk form Vätska