Läs mer
Oleylalkohol, ca. 60%, teknisk
Produktkod. 10419250 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10419250 25 L Metalltrumma 25 L
10091400 1 L Glasflaska 1 L
10360114 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10419250 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129530250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 143-28-2 | C18H36O | 268,49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-28-2
Molekylformel C18H36O
Molekylvikt (g/mol) 268.49
MDL-nummer MFCD00002993
InChI-nyckel ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Synonym oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
PubChem CID 5284499
ChEBI CHEBI:73504
IUPAC-namn (9Z)-octadec-9-en-1-ol
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleyl alcohol
Smältpunkt 5,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Kokpunkt 207,0 °C (13,0 mmHg)
Flampunkt 170 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 60 % Typisk (GC)
Förpackning Metalltrumma
Linjär formel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8OH
Brytningsindex 1,4590 till 1,4640
Kvantitet 25 L
Beilstein 01, 453
Merck Index 15, 6924
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: löslig i alkohol och eter, löslig i warbontetraklorid
Formel vikt 268.47
Procent renhet ca 60 %
Kvalitet Tekniskt
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oleyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.