Läs mer
Oleylalkohol, tech. 80-85 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3173355
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11449156
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18018.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Oleylalkohol används för uppmjukning och smörjning av textiltyger och vid tillverkning av kolpapper, stencilpapper och tryckfärger. Den hittar applicering i kosmetiska produkter, nämligen hudkrämer och lotioner som förtjockningsmedel, hårbalsam och hårbeläggningsschampon. Det används som ett antiskummedel och skärsmörjmedel, som prekursor för framställning av dess svavelsyraesterderivat, som används i tvätt- och vätmedel. Det spelar en viktig roll i olika formuleringar för läkemedelstillförsel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Oleylalkohol används för uppmjukning och smörjning av textiltyger och vid tillverkning av kolpapper, stencilpapper och tryckfärger. Den hittar applicering i kosmetiska produkter, nämligen hudkrämer och lotioner som förtjockningsmedel, hårbalsam och hårbeläggningsschampon. Det används som ett antiskummedel och skärsmörjmedel, som prekursor för framställning av dess svavelsyraesterderivat, som används i tvätt- och vätmedel. Det spelar en viktig roll i olika formuleringar för läkemedelstillförsel.
Löslighet
Blandbar med alkohol och eter. Något blandbar med koltetraklorid. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-28-2
Molekylformel C18H36O
Molekylvikt (g/mol) 268.49
MDL-nummer MFCD00002993
InChI-nyckel ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Synonym oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
PubChem CID 5284499
ChEBI CHEBI:73504
IUPAC-namn (9Z)-oktadec-9-en-1-ol
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleyl alcohol
Smältpunkt ∽6°C
Densitet 0.849
Kokpunkt 206°C to 207°C (13 mm)
Flampunkt 180°C (356°F)
Analysprocentintervall 0.85
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 100 g
Beilstein 1723962
Löslighetsinformation Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formel vikt 268.48
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.