missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oleyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oleyl Bromide |
| CAS | 6110-53-8 |
| Molekylformel | C18 H35 Br |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (9Z)-1-Bromo-9-octadecene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9- |
| LEDER | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | (Z)-1-bromooctadec-9-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.37 |
| Formel vikt | 330.1922 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?