Läs mer
Oleylamin, ungefärlig C18-halt 80-90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10316630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
1 L
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10316630 5 mL 5ml
10400380 100 mL -
10356580 1 L 1 L
15254624 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10316630 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129540050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-90-3 | C18H37N | 267.50 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-90-3
Molekylformel C18H37N
Molekylvikt (g/mol) 267.50
MDL-nummer MFCD00066507
InChI-nyckel QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Synonym 9-octadecenylamine, 9-octadecen-1-amine, cis-9-octadecenylamine, e-octadec-9-en-1-amine, 1-amino-9-octadecene, 9e octadec-9-enylamine, 9-octadecenylamine 8ci, 36505-83-6 hydrofluoride, 3811-68-5 unspecified acetate
PubChem CID 6258392
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleylamine
Färg Gult
Densitet 0.8100g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8NH2
Brytningsindex 1.4585 to 1.4625 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 mL
IUPAC-namn (E)-oktadek-9-en-1-amin
Formel vikt 267.5
Procent renhet ≥96.0% (primary amine)
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.