Läs mer
OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) Mouse, Clone: OLIG2/2400, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
2050.00 SEK - 5424.61 SEK
Specifikationer
| Antigen | OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) |
|---|---|
| Klona | OLIG2/2400 |
| Koncentration | 200μg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15929707
|
EnquireBio
10215-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15939707
|
EnquireBio
10215-MSM1-P1 |
100 μg |
6263.25 SEK 5424.61 SEK / 100µg Spara 838.64 SEK 13% Off |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Specifikationer
| OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant fragment of human OLIG2 protein (apprx. aa 1-141) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 30-40kDa |
| OLIG2/2400 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 10215 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Nuclear | |
| THP-1 cells. Astrocytoma |