Läs mer
Thermo Scientific™ Oligo(dT) 18 Primer
Produktkod. 10304690 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
60μ L
120μ L
Förpackningsstorlek:
120µL
60µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10304690 60μ L 60µL
10753741 120μ L 120µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10304690 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SO131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    696.00 SEK
    640.65 SEK / 60µL
    Save 55.35 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Oligo(dT) 18 Primer är en syntetisk enkelsträngad 18-mer oligonukleotid med 5'- och 3'-hydroxyländar.
Thermo Scientific Oligo(dT) 18 Primer är en syntetisk enkelsträngad 18-mer oligonukleotid med 5'- och 3'-hydroxyländar. Primern levereras som en färdig att använda, 20X koncentrerad vattenlösning.
Ansökningar
• cDNA-syntes
• RT-qPCR
• RT-PCR
Relaterade produkter Förankrad
Oligo dT (kat. nr. AB1247)
Random Hexamer Primer (Kat. nr. SO142)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Primer
Innehåll och lagring •Oligo(dT) 18 Primer (60μ L vid 0,5μ g/μ L)
Butik på– 20 °C.
Primer Längd 18-mer
Frakt skick Torr is
Koncentration 0,5μ g/μl
Primer Oligo dT
Kvantitet 60μ L
För användning med (applikation) cDNA-syntes
Form Vätska