Läs mer
Thermo Scientific™ Oligo(dT) 18 Primer
Produktkod. p-4074361 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
60μ L
120μ L
Förpackningsstorlek:
120µL
60µL
Produktkod. 10304690
Brand: Thermo Scientific™ SO131
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Thermo Scientific Oligo(dT) 18 Primer är en syntetisk enkelsträngad 18-mer oligonukleotid med 5'- och 3'-hydroxyländar.
Thermo Scientific Oligo(dT) 18 Primer är en syntetisk enkelsträngad 18-mer oligonukleotid med 5'- och 3'-hydroxyländar. Primern levereras som en färdig att använda, 20X koncentrerad vattenlösning.
Ansökningar
• cDNA-syntes
• RT-qPCR
• RT-PCR
Relaterade produkter Förankrad
Oligo dT (kat. nr. AB1247)
Random Hexamer Primer (Kat. nr. SO142)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Primer
Innehåll och lagring •Oligo(dT) 18 Primer (60μ L vid 0,5μ g/μ L)
Butik på– 20 °C.
Primer Längd 18-mer
Frakt skick Torr is
Koncentration 0,5μ g/μl
Primer Oligo dT
Kvantitet 60μ L
För användning med (applikation) cDNA-syntes
Form Vätska