Läs mer
Thermo Scientific™ OLIGO™ R3 Reversed Phase Columns
Produktkod. 30019629 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Mått:
4.6 x 100 mm
Produktkod. Mått
30019629 4.6 x 100 mm
30019944 4.6 x 100 mm
2 options
Produktkod. 30019629
Brand: Thermo Scientific™ 1133226
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Oligo™ R3 bulk resin is a rigid polymeric bead designed for reversed-phase chromatography of polynucleotides and other biomolecules.
Oligo™ R3 bulk resin is a rigid polymeric bead designed for reversed-phase chromatography of polynucleotides and other biomolecules. The combination of 30-μm particle size, resistance to high pH, and high-phase ratio, makes Oligo R3 resin particularly suited to preparative purification of synthetic oligonucleotides and peptides. The packing consists of cross-linked poly-divinylbenzene particles.
Oligo R3 bulkharts skiljer sig något i selektivitet från konventionella kiseldioxidbaserade, omvändfas-hartser och liknar högkolhaltig laddning genom C18-stöd. Dessutom kan den fullständiga avsaknaden av kvarvarande silanolaktivitet modifiera selektiviteten hos joniska arter.
Funktioner av Oligo R3-harts och förpackade kolonner inkluderar:
  • Högpresterande kromatografiharts för analytiska separationer i processskala
  • Preparativ rening med hög upplösning vid höga flödeshastigheter
  • Kemisk stabilitet —tillåter aggressiv rengöring och sanering
  • Polydivinylbensenpartiklar ger —en robust, lätt packbar matris
  • Kombinerar lågt mottryck, hög pH-stabilitet och hög kapacitet
Specifikationer
Kolumnformat Prepacked Column
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 2400 psi (170 bar)
Partikelstorlek 30μ m
Porstorlek 350 Å
Kvantitet 1 kolumn
Stationär fas Phenyl
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje OLIGO
Frakt skick Rumstemperatur
Volym (metrisk) 1.7 mL
Mått 4.6 x 100 mm
Kolumntyp Analytisk kolonn
Material PEEK
Typ OLIGO R3 kolumn