Beskrivning
Oligo™ R3 bulk resin is a rigid polymeric bead designed for reversed-phase chromatography of polynucleotides and other biomolecules. The combination of 30-μm particle size, resistance to high pH, and high-phase ratio, makes Oligo R3 resin particularly suited to preparative purification of synthetic oligonucleotides and peptides. The packing consists of cross-linked poly-divinylbenzene particles.
Oligo R3 bulkharts skiljer sig något i selektivitet från konventionella kiseldioxidbaserade, omvändfas-hartser och liknar högkolhaltig laddning genom C18-stöd. Dessutom kan den fullständiga avsaknaden av kvarvarande silanolaktivitet modifiera selektiviteten hos joniska arter.
Funktioner av Oligo R3-harts och förpackade kolonner inkluderar:
- Högpresterande kromatografiharts för analytiska separationer i processskala
- Preparativ rening med hög upplösning vid höga flödeshastigheter
- Kemisk stabilitet —tillåter aggressiv rengöring och sanering
- Polydivinylbensenpartiklar ger —en robust, lätt packbar matris
- Kombinerar lågt mottryck, hög pH-stabilitet och hög kapacitet
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Prepacked Column |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 2400 psi (170 bar) |
| Partikelstorlek | 30μ m |
| Porstorlek | 350 Å |
| Kvantitet | 1 kolumn |
| Stationär fas | Phenyl |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Produktlinje | OLIGO |
| Visa mer |