Beskrivning
Oligo™ R3 bulkharts är en styv polymerpärla designad för omvändfaskromatografi av polynukleotider och andra biomolekyler. Kombinationen av 30-μ m partikelstorlek, motståndskraft mot högt pH och högfasförhållande, gör Oligo R3-harts särskilt lämpat för preparativ rening av syntetiska oligonukleotider och peptider. Förpackningen består av tvärbundna polydivinylbensenpartiklar.
Oligo R3 bulkharts skiljer sig något i selektivitet från konventionella kiseldioxidbaserade, omvändfas-hartser och liknar högkolhaltig laddning genom C18-stöd. Dessutom kan den fullständiga avsaknaden av kvarvarande silanolaktivitet modifiera selektiviteten hos joniska arter.
Funktioner av Oligo R3-harts och förpackade kolonner inkluderar:
- Högpresterande kromatografiharts för analytiska separationer i processskala
- Preparativ rening med hög upplösning vid höga flödeshastigheter
- Kemisk stabilitet —tillåter aggressiv rengöring och sanering
- Polydivinylbensenpartiklar ger —en robust, lätt packbar matris
- Kombinerar lågt mottryck, hög pH-stabilitet och hög kapacitet
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Partikelstorlek | 30μ m |
| Produktlinje | OLIGO |
| Kvantitet | 25 ml |
| Typ | R3 Reversed-Phase Resin |
| Stationär fas | R3 |
| Formatera | Massmedia |