Läs mer
Thermo Scientific™ OLIGO™ R3 Reversed - Phase Resin
Produktkod. 18446788
Change view
Kvantitet:
25 ml
50 ml
1 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18446788 50 ml
18416568 25 ml
18476728 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18446788 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1133906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13165.00 SEK
    12670.00 SEK / 50ml
    Save 495.00 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Thermo Scientific™ Oligo™ R3 bulkharts är en styv polymerpärla designad för omvändfaskromatografi av polynukleotider och andra biomolekyler.
Oligo™ R3 bulkharts är en styv polymerpärla designad för omvändfaskromatografi av polynukleotider och andra biomolekyler. Kombinationen av 30-μ m partikelstorlek, motståndskraft mot högt pH och högfasförhållande, gör Oligo R3-harts särskilt lämpat för preparativ rening av syntetiska oligonukleotider och peptider. Förpackningen består av tvärbundna polydivinylbensenpartiklar.
Oligo R3 bulkharts skiljer sig något i selektivitet från konventionella kiseldioxidbaserade, omvändfas-hartser och liknar högkolhaltig laddning genom C18-stöd. Dessutom kan den fullständiga avsaknaden av kvarvarande silanolaktivitet modifiera selektiviteten hos joniska arter.
Funktioner av Oligo R3-harts och förpackade kolonner inkluderar:
  • Högpresterande kromatografiharts för analytiska separationer i processskala
  • Preparativ rening med hög upplösning vid höga flödeshastigheter
  • Kemisk stabilitet —tillåter aggressiv rengöring och sanering
  • Polydivinylbensenpartiklar ger —en robust, lätt packbar matris
  • Kombinerar lågt mottryck, hög pH-stabilitet och hög kapacitet
Specifikationer
Matris Tvärbunden poly(styren-divinylbensen) POROS pärlor
Innehåll och lagring Förvara vid 2°till 30°grader. Frys inte.
Frakt skick Omgivning
Partikelstorlek 30 μm
Form Hartsuppslamning
Produktlinje OLIGO
Kvantitet 50 ml
Typ Harts
Stationär fas R3
Formatera Bulkmedia
Bindande kapacitet 25 mg Lysozyme/mL Resin