Läs mer
Thermo Scientific™ OLIGO™ R3 Reversed - Phase Resin
Produktkod. 18476728 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
50 ml
1 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18476728 1 l
18416568 25 ml
18446788 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18476728 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1133907
Thermo Scientific™ Oligo™ R3 bulkharts är en styv polymerpärla designad för omvändfaskromatografi av polynukleotider och andra biomolekyler.
Oligo™ R3 bulkharts är en styv polymerpärla designad för omvändfaskromatografi av polynukleotider och andra biomolekyler. Kombinationen av 30-μ m partikelstorlek, motståndskraft mot högt pH och högfasförhållande, gör Oligo R3-harts särskilt lämpat för preparativ rening av syntetiska oligonukleotider och peptider. Förpackningen består av tvärbundna polydivinylbensenpartiklar.
Oligo R3 bulkharts skiljer sig något i selektivitet från konventionella kiseldioxidbaserade, omvändfas-hartser och liknar högkolhaltig laddning genom C18-stöd. Dessutom kan den fullständiga avsaknaden av kvarvarande silanolaktivitet modifiera selektiviteten hos joniska arter.
Funktioner av Oligo R3-harts och förpackade kolonner inkluderar:
  • Högpresterande kromatografiharts för analytiska separationer i processskala
  • Preparativ rening med hög upplösning vid höga flödeshastigheter
  • Kemisk stabilitet —tillåter aggressiv rengöring och sanering
  • Polydivinylbensenpartiklar ger —en robust, lätt packbar matris
  • Kombinerar lågt mottryck, hög pH-stabilitet och hög kapacitet
Specifikationer
Kvantitet 1 l
Produktlinje OLIGO, POROS
Produkttyp R3 Reversed-Phase Resin
Partikelstorlek 30μ m
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Stationär fas R3
Formatera Massmedia
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.