Läs mer
Thermo Scientific™ OLIGO™ R3 Reversed - Phase Resin
Produktkod. p-7181592 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
25 ml
50 ml
1 l
Produktkod. 18416568
Brand: Thermo Scientific™ 1133903
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Oligo™ R3 bulkharts är en styv polymerpärla designad för omvändfaskromatografi av polynukleotider och andra biomolekyler.
Oligo™ R3 bulkharts är en styv polymerpärla designad för omvändfaskromatografi av polynukleotider och andra biomolekyler. Kombinationen av 30-μ m partikelstorlek, motståndskraft mot högt pH och högfasförhållande, gör Oligo R3-harts särskilt lämpat för preparativ rening av syntetiska oligonukleotider och peptider. Förpackningen består av tvärbundna polydivinylbensenpartiklar.
Oligo R3 bulkharts skiljer sig något i selektivitet från konventionella kiseldioxidbaserade, omvändfas-hartser och liknar högkolhaltig laddning genom C18-stöd. Dessutom kan den fullständiga avsaknaden av kvarvarande silanolaktivitet modifiera selektiviteten hos joniska arter.
Funktioner av Oligo R3-harts och förpackade kolonner inkluderar:
  • Högpresterande kromatografiharts för analytiska separationer i processskala
  • Preparativ rening med hög upplösning vid höga flödeshastigheter
  • Kemisk stabilitet —tillåter aggressiv rengöring och sanering
  • Polydivinylbensenpartiklar ger —en robust, lätt packbar matris
  • Kombinerar lågt mottryck, hög pH-stabilitet och hög kapacitet
Specifikationer
Kvantitet 25 ml
Produktlinje OLIGO
Produkttyp R3 Reversed-Phase Resin
Partikelstorlek 30μ m
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Stationär fas R3
Formatera Massmedia