Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oligomycin |
| Typ | Oligomycin |
| Namnnotering | For TLC analysis |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | ≈789.3 |
| Procent renhet | >98% |