missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Oligomycin,> 98%, För TLC analys, MP Biomedicals™

Produktkod. 11412582 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11412582

Brand: MP Biomedicals 0215178605

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 1404-19-9
Molekylformel C45H74O11
Molekylvikt (g/mol) 791.08
MDL-nummer MFCD00065705,MFCD01779388
InChI-nyckel MNULEGDCPYONBU-ZUSSGZTJNA-N
Synonym Olivomycin, Aburamycin
PubChem CID 78358496
IUPAC-namn (4E,18E,20Z)-22-etyl-7,11,14,15-tetrahydroxi-6'-(2-hydroxipropyl)-5',6,8,10,12,14,16,28,29-n onametyl-2,26-dioxaspiro[bicyklo[23.3.1]nonakosan-27,2'-oxan]-4,18,20-trien-3,9,13-trion
LEDER CCC1CCC2OC3(CCC(C)C(CC(C)O)O3)C(C)C(OC(=O)\C=C\C(C)C(O)C(C)C(=O)C(C)C(O)C(C)C(=O)C(C)(O)C(O)C(C)C\C=C\C=C/1)C2C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Oligomycin
Typ Oligomycin
Namnnotering For TLC analysis
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 5 mg
Formel vikt ≈789.3
Procent renhet >98%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.