Läs mer
Oligomycin,> 98%, För TLC analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11422582 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422582 10 mg 10mg
11402582 1 mg 1mg
11412582 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422582 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215178610
Kemiska identifierare
CAS 1404-19-9
Molekylformel C45H74O11
Molekylvikt (g/mol) 791.08
MDL-nummer MFCD00065705,MFCD01779388
InChI-nyckel MNULEGDCPYONBU-ZUSSGZTJNA-N
Synonym Olivomycin, Aburamycin
PubChem CID 78358496
IUPAC-namn (4E,18E,20Z)-22-etyl-7,11,14,15-tetrahydroxi-6'-(2-hydroxipropyl)-5',6,8,10,12,14,16,28,29-n onametyl-2,26-dioxaspiro[bicyklo[23.3.1]nonakosan-27,2'-oxan]-4,18,20-trien-3,9,13-trion
LEDER CCC1CCC2OC3(CCC(C)C(CC(C)O)O3)C(C)C(OC(=O)\C=C\C(C)C(O)C(C)C(=O)C(C)C(O)C(C)C(=O)C(C)(O)C(O)C(C)C\C=C\C=C/1)C2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oligomycin
Typ Oligomycin
Namnnotering For TLC analysis
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Formel vikt ≈789.3
Procent renhet >98%