Läs mer
Oligomycin A, MedChemExpress
Beskrivning
Oligomycin A (MCH 32), created by Streptomyces, acts as a mitochondrial F0F1-ATPase inhibitor, with a Ki of 1 μM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oligomycin A |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 579-13-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C45H74O11 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | MCH 32 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (126.41 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |