Läs mer
Tocris Bioscience™ Oligomycin A
Beskrivning
Oligomycin A is an inhibitor of mitochondrial ATP synthase and uncoupler of oxidative phosphorylation. Antibiotic; exhibits anti-tumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oligomycin A |
| CAS | 579-13-5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C45H74O11 |
| Formel vikt | 791.06 |
| Produkttyp | Oligomycin A |
| Renhet | 98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 791.08 |