Läs mer
Olivolja, MP Biomedicals™
Produktkod. 11458120 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458120 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11458120 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210250290
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olive oil
CAS 8001-25-0
Färg Grön till gul
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska