Läs mer
Olive oil, pure, refined
Produktkod. 10556982 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10556982 25 mL Glasflaska 25ml
10494121 500 mL Glasflaska 500ml
10370674 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10556982 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 416530250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8001-25-0
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8001-25-0
MDL-nummer MFCD00131764
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olive oil
Aciditet 0.3 max. (mg KOH/g)
Abs. 1.20 max. (1g/100ml cyclohexane) measured at the maximum between 264nm and 276nm
Färg Färglös eller gröngul
Densitet 0.9135g/mL, 0.9135
Flampunkt 225°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4670 to 1.4710
Kvantitet 25 mL
Merck Index 14, 6836
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: practically insoluble in alcohol, miscible with light petroleum (50-60°C)
Kvalitet Ren
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) of fatty acids: 0.1% max. (< C16), of the sterol fraction: Sterols: min. 93.0%, Cholesterol: max. 0.5%, Campesterol: max. 4.0%, delta 7-Stigmasterol: max. 0.5%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.