Läs mer
Olivolja, ren, jungfru, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10566982 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25ml
500ml
Produktkod. 10566982
Brand: Thermo Scientific Acros 416545000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 8001-25-0
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8001-25-0
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olive oil
Aciditet 2.0mg KOH/g max.
Abs. 0.2 (270nm, 1g/100ml cyclohexane) max. at 425nm
Färg Gult
Densitet 0.9135g/mL, 0.9135
Flampunkt 225°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4670 to 1.4710
Kvantitet 500 mL
Förtvålningsvärde 184 to 196mg KOH/g
Merck Index 14,6836
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: practically insoluble in alcohol, miscible with light petroleum (50-60°C)
Kvalitet Ren
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) of fatty acids: 0.1 % max. (< C16) 7.5 to 20.0 % (Palmitic acid) 3.5 % max. (Palmitoleic acid) 0.5 to 5.0 % (Stearic acid) 56.0 to 85.0 % (Oleic acid) 3.5 to 20.0 % (Linoleic acid) 1.2 % max. (Linolenic acid) 0.7 % max. (Arachidic acid) 0.4 % max. (Eic
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.