Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olive Oil |
| CAS | 8001-25-0 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Kvalitet | Reagens |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Olive Oil
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: Olive Oil