Läs mer
Olivetol-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olivetol-d9 |
| CAS | 137125-92-9 |
| Molekylformel | C11H7D9O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3,5-Dihydroxyamylbenzene-d9, 5-n-Amylresorcinol-d9, 5-n-Pentylresorcinol-d9, 1,3-Dihydroxy-5-pentylbenzene-d9, 5-Pentyl-1,3-benzenediol-d9; |
| LEDER | OC1=CC(O)=CC(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.3 |
| Formel vikt | 189.1715 g/mol |
| Procent renhet | >95% (HPLC) |