Läs mer
Olivetol Dimethyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olivetol Dimethyl Ether |
| CAS | 22976-40-5 |
| Molekylformel | C13H20O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Dimethoxy-5-pentyl-benzene, 1,3-Dimethoxy-5-pentylbenzene, 3,5-Dimethoxyamylbenzene, 5-Pentylresorcinol Dimethyl Ether, Di-O-methylolivetol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O2/c1-4-5-6-7-11-8-12(14-2)10-13(9-11)15-3/h8-10H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCCc1cc(OC)cc(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 1,3-dimethoxy-5-pentylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.3 |
| Formel vikt | 208.1463 |