Läs mer
Olivetol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-dihydroxy-1-pentylbenzene |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-2-3-4-5-9-6-10(12)8-11(13)7-9/h6-8,12-13H,2-5H2,1H3 |
| Formel vikt | 180.115 |