missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Olivetolic acid 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30328672
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328672 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30328672 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15727100ME100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4-dihydroxy-6-pentyl-benzoic acid
CAS 491-72-5
Analyt- eller komponentnamn 2,4-dihydroxy-6-pentyl-benzoic acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H16 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H16O4/c1-2-3-4-5-8-6-9(13)7-10(14)11(8)12(15)16/h6-7,13-14H,2-5H2,1H3,(H,15,16)
LEDER CCCCCc1cc(O)cc(O)c1C(=O)O
IUPAC-namn 2,4-dihydroxy-6-pentyl-benzoic acid
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 224.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 224.1049 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.