Läs mer
Olivetolic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-dihydroxy-6-pentyl-benzoic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O4/c1-2-3-4-5-8-6-9(13)7-10(14)11(8)12(15)16/h6-7,13-14H,2-5H2,1H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 224.1049 |
| Procent renhet | >95% |