missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Olmesartan Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olmesartan Acid Ethyl Ester |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H30N6O3/c1-5-9-21-27-23(26(3,4)34)22(25(33)35-6-2)32(21)16-17-12-14-18(15-13-17)19-10-7-8-11-20(19)24-28-30-31-29-24/h7-8,10-15,34H,5-6,9,16H2,1-4H3,(H,28,29,30,31) |
| Formel vikt | 474.2379 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?