Läs mer
Olmesartan Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olmesartan Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N6O3/c1-4-7-19-25-21(24(2,3)33)20(23(31)32)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13,33H,4,7,14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29) |
| Formel vikt | 446.2066 |
| Procent renhet | >95% |