Läs mer
Olmesartan-d6-syra, TRC
Produktkod. 30428452
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30428452 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30428452 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO55000225MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olmesartan-d6
CAS 1185144-74-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C24 D6 H20 N6 O3
Kvantitet 25 mg
Synonym 1H-Imidazole-5-carboxylic acid','4-[1-hydroxy-1-(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-2-propyl-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (ACI), 4-[1-Hydroxy-1-(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-2-propyl-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic acid (ACI), 5-(1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-3-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazole-4-carboxylic acid, Olmesartan-d6, Olmesartan acid-d6, Olmesartan-d6 Acid (dimethyl-d6), Olmesartan-D6 (1-(methyl-D3)ethyl-2,2,2-D3)
InChI formel InChI=1S/C24H26N6O3/c1-4-7-19-25-21(24(2,3)33)20(23(31)32)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13,33H,4,7,14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)/i2D3,3D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(O)(c1nc(CCC)n(Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4)c1C(=O)O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 5-(1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)fenyl]fenyl]metyl]imidazol-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 452.539
Formel vikt 452.244
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.