missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Olmesartan Ethyl Ester, Mikromol™

Produktkod. 30049211
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049211 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049211 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1317.140025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Olmesartan Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Olmesartan Acid Ethyl Ester
CAS 144689-23-6
Analyt- eller komponentnamn Olmesartan Acid Ethyl Ester
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C26 H30 N6 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, Olmesartan Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C26H30N6O3/c1-5-9-21-27-23(26(3,4)34)22(25(33)35-6-2)32(21)16-17-12-14-18(15-13-17)19-10-7-8-11-20(19)24-28-30-31-29-24/h7-8,10-15,34H,5-6,9,16H2,1-4H3,(H,28,29,30,31)
LEDER CCCc1nc(c(C(=O)OCC)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4)C(C)(C)O
IUPAC-namn ethyl 5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazole-4-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 474.55
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 474.2379 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.