Läs mer
Olmesartan, MedChemExpress
Produktkod. 16447226
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16447226 100 mg
16431826 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16447226 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Olmesartan (RNH-6270) is an angiotensin II receptor (AT1R) antagonist used to treat high blood pressure.
Olmesartan (RNH-6270) is an angiotensin II receptor (AT1R) antagonist used to treat high blood pressure.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olmesartan
CAS 144689-24-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H26N6O3
Kvantitet 100 mg
Synonym RNH-6270
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (111.98 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=C(N=C(N1CC2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3C4=NN=NN4)CCC)C(O)(C)C
Molekylvikt (g/mol) 446.5
Formel vikt 446.5
Procent renhet 98.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation