Läs mer
Olmesartan medoxomil, MedChemExpress
Beskrivning
Olmesartan medoxomil is a potent and selective angiotensin AT1 receptor inhibitor with IC50 of 66.2 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olmesartan medoxomil |
| CAS | 144689-63-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H30N6O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | CS 866 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (89.51 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(OCC1=C(OC(O1)=O)C)C2=C(N=C(N2CC3=CC=C(C=C3)C4=CC=CC=C4C5=NN=NN5)CCC)C(O)(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 558.59 |
| Visa mer |