Läs mer
Olmutinib, MedChemExpress
Beskrivning
Olmutinib (HM61713
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olmutinib |
| CAS | 1353550-13-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H26N6O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | HM61713, BI 1482694 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 44 mg/mL (90.43 mM) |
| LEDER | C=CC(NC1=CC=CC(OC2=C3C(C=CS3)=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4)=N2)=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.59 |
| Visa mer |