Läs mer
Olodaterol Benzyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olodaterol Benzyl Ether |
| CAS | 869478-13-7 |
| Molekylformel | C28H32N2O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 8-[(1R)-1-Hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylethyl]amino]ethyl]-6-(phenylmethoxy)-2H-1,4-benzoxazin-3-(4H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C28H32N2O5/c1-28(2,15-19-9-11-21(33-3)12-10-19)29-16-25(31)23-13-22(34-17-20-7-5-4-6-8-20)14-24-27(23)35-18-26(32)30-24/h4-14,25,29,31H,15-18H2,1-3H3,(H,30,32)/t25-/m0/s1 |
| LEDER | COC(C=C1)=CC=C1CC(C)(C)NC[C@@H](C2=C3C(NC(CO3)=O)=CC(OCC4=CC=CC=C4)=C2)O |
| IUPAC-namn | (R)-6-(benzyloxy)-8-(1-hydroxy-2-((1-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropan-2-yl)amino)ethyl)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 476.56 |
| Formel vikt | 476.23 |