Läs mer
Olodaterol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olodaterol Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O5.ClH/c1-21(2,10-13-4-6-15(27-3)7-5-13)22-11-18(25)16-8-14(24)9-17-20(16)28-12-19(26)23-17;/h4-9,18,22,24-25H,10-12H2,1-3H3,(H,23,26);1H/t18-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 422.1608 |
| Procent renhet | >95% |