Läs mer
Olodaterolhydroklorid, TRC
Produktkod. 30009461
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009461 1 mg
30009181 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009461 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO2620001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 869477-96-3
Molekylformel C21H27ClN2O5
Molekylvikt (g/mol) 422.9
Synonym 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-hydroxy-8-[(1R)-1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylethyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-hydroxy-8-[(1R)-1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylethyl]amino]ethyl]-, monohydrochloride (9CI), BI 1744 hydrochloride, Olodaterol hydrochloride
LEDER Cl.COc1ccc(CC(C)(C)NC[C@H](O)c2cc(O)cc3NC(=O)COc23)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olodaterol Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O5.ClH/c1-21(2,10-13-4-6-15(27-3)7-5-13)22-11-18(25)16-8-14(24)9-17-20(16)28-12-19(26)23-17;/h4-9,18,22,24-25H,10-12H2,1-3H3,(H,23,26);1H/t18-;/m0./s1
Formel vikt 422.1608
Procent renhet >95%