Läs mer
Olopatadine-d3 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30410862
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30410862 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30410862 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO57500210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olopatadine-d3 Hydrochloride
CAS 1331635-21-2
Molekylformel C21H21D3ClNO3
Kvantitet 10 mg
Synonym (11Z)-11-[3-(Dimethyl-d3-amino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride, ALO 4943A-d3, Allelock-d3, KW 4679-d3, Opatanol-d3, Patanol-d3
InChI formel InChI=1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/i1D3;
LEDER O=C(O)CC(C=C1)=CC2=C1OCC(C=CC=C3)=C3/C2=C/CCN(C([2H])([2H])[2H])C.Cl
IUPAC-namn 2-[11-[3-[methyl(trideuteriomethyl)amino]propylidene]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl]acetic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 376.89
Formel vikt 376.1633
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.